Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSI2 Protein
A cDNA sequence encoding the MSI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 124540
Name MSI2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol MSI2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12738-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15901389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12738-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15991379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12738-100UG
100 μg
1815.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
124540
Research Use Only
MSI2
Human
His
The MSI2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
MSI2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEANGSQ GTSGSANDSQ HDPGKMFIGG LSWQTSPDSL RDYFSKFGEI RECMVMRDPT TKRSRGFGFV TFADPASVDK VLGQPHHELD SKTIDPKVAF PRRAQPKMVT RTKKIFVGGL SANTVVEDVK QYFEQFGKVE DAMLMFDKTT NRHRGFGFVT FENEDVVEKV CEIHFHEINN KMVECKKAQP KEVMFPPGTR GRARGLPYTM DAFMLGMGML GYPNFVATYG RGYPGFAPSY GYQFPGFPAA AYGPVAAAAV AAARGSGSNP ARPGGFPGAN SPGPVADLYG PASQDSGVGN YISAASPQPG SGFGHGIAGP LIATAFTNGY H
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.