Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MVK Protein
A cDNA sequence encoding the MVK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12760-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921459
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
MVK Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MVK protein (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSEVLL VSAPGKVILH GEHAVVHGKV ALAVSLNLRT FLRLQPHSNG KVDLSLPNIG IKRAWDVARL QSLDTSFLEQ GDVTTPTSEQ VEKLKEVAGL PDDCAVTERL AVLAFLYLYL SICRKQRALP SLDIVVWSEL PPGAGLGSSA AYSVCLAAAL LTVCEEIPNP LKDGDCVNRW TKEDLELINK WAFQGERMIH GNPSGVDNAV STWGGALRYH QGKISSLKRS PALQILLTNT KVPRNTRALV AGVRNRLLKF PEIVAPLLTS IDAISLECER VLGEMGEAPA PEQYLVLEEL IDMNQHHLNA LGVGHASLDQ LCQVTRARGL HSKLTGAGGG GCGITLLKPG LEQPEVEATK QALTSCGFDC LETSIGAPGV SIHSATSLDS RVQQALDGL