Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYL4 Protein
A cDNA sequence encoding the MYL4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | MYL4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901489
|
enQuireBio™
QP12769-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991479
|
enQuireBio™
QP12769-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15981479
|
enQuireBio™
QP12769-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MYL4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MYL4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPKKPEPKK EAAKPAPAPA PAPAPAPAPA PEAPKEPAFD PKSVKIDFTA DQIEEFKEAF SLFDRTPTGE MKITYGQCGD VLRALGQNPT NAEVLRVLGK PKPEEMNVKM LDFETFLPIL QHISRNKEQG TYEDFVEGLR VFDKESNGTV MGAELRHVLA TLGEKMTEAE VEQLLAGQED ANGCINYEAF VKHIMSGLEH HHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |