Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myoglobin Protein
A cDNA sequence encoding the Myoglobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12776-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921509
  • 212.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4151
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Human
MGLSDGEWQL VLNVWGKVEA DIPGHGQEVL IRLFKGHPET LEKFDKFKHL KSEDEMKASE DLKKHGATVL TALGGILKKK GHHEAEIKPL AQSHATKHKI PVKYLEFISE CIIQVLQSKH PGDFGADAQG AMNKALELFR KDMASNYKEL GFQG
Greater than 96.0%.
Myoglobin Protein
Research Use Only
MB
Human
Untagged
The protein solution is in 0.05M phosphate buffer pH 7.5 containing 0.15M NaCl and 0.09% NaN3. Filtered through a 0.2microm membrane.