Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin-binding protein C, cardiac-type, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7532-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16079210
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000247.2
Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein
Research Use Only
Mybpc3
Recombinant Protein
E. coli
MPEPGKKPVS AFSKKPRSVE VAAGSPAVFE AETERAGVKV RWQRGGSDIS ASNKYGLATE GTRHTLTVRE VGPADQGSYA VIAGSSKVKF DLKVIEAEKA EPMLAPAPAP AEATGAPGEA PAPAAELGES APSPKGSSSA ALNGPTPGAP DDPIGLFVMR PQDGEVTVGG SITFSARVAG ASLLKPPVVK WFKGKWVDLS SKVGQHLQLH DSYDRASKVY LFELHITDAQ PAFTGSYRCE VSTKDKFDCS NFNLTVHEAM GTGDLDLLSA FRRTSLAGGG RRISDSHEDT GILDFSSLLK KRDSFRTPRD SKLEAPAEED VWEILRQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4607
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol