Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MZB1 Protein
A cDNA sequence encoding the MZB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name MZB1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12779-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15901519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12779-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15921519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12779-5UG
5 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
MZB1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MZB1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPAELWL TSYGVREVDQ VKRLTGPGLS EGPEPSISVM VTGGPWPTRL SRTCLHYLGE FGEDQIYEAH QQGRGALEAL LCGGPQGACS EKVSATREEL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.