Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-glycosylase / DNA lyase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-glycosylase/DNA lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6448-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043380
Menge Preis
1 639.01 € / 100 Mikrogramm
5 601.25 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002533.1
N-glycosylase / DNA lyase Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4968
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
OGG1
Recombinant Protein
Yeast
MPARALLPRR MGHRTLASTP ALWASIPCPR SELRLDLVLP SGQSFRWREQ SPAHWSGVLA DQVWTLTQTE EQLHCTVYRG DKSQASRPTP DELEAVRKYF QLDVTLAQLY HHWGSVDSHF QEVAQKFQGV RLLRQDPIEC LFSFICSSNN NIARITGMVE RLCQAFGPRL IQLDDVTYHG FPSLQALAGP EVEAHLRKLG LGYRARYVSA SARAILEEQG GLAWLQQLRE SSYEEAHKAL CILPGVGTKV ADCICLMALD KPQAVPVDVH MWHIAQRDYS WHPTTSQAKG PSPQTNKELG NFFRSLWGPY AGWAQAVLFS ADLRQSRHAQ EPPAKRRKGS KGPEG