Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAE1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12783-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921529
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NAE1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQLGKL LKEQKYDRQL RLWGDHGQEA LESAHVCLIN ATATGTEILK NLVLPGIGSF TIIDGNQVSG EDAGNNFFLQ RSSIGKNRAE AAMEFLQELN SDVSGSFVEE SPENLLDNDP SFFCRFTVVV ATQLPESTSL RLADVLWNSQ IPLLICRTYG LVGYMRIIIK EHPVIESHPD NALEDLRLDK PFPELREHFQ SYDLDHMEKK DHSHTPWIVI IAKYLAQWYS ETNGRIPKTY KEKEDFRDLI RQGILKNENG APEDEENFEE AIKNVNTALN TTQIPSSIED IFNDDRCINI TKQTPSFWIL ARALKEFVAK EGQGNLPVRG TIPDMIADSG KYIKLQNVYR EKAKKDAAAV GNHVAKLLQS IGQAPESISE KELKLLCSNS AFLRVVRCRS LAEEYGLDTI NKDEIISSMD NPDNEIVLYL MLRAVDRFHK QQGRYPGVSN YQVEEDIGKL KSCLTGFLQE YGLSVMVKDD YVHEFCRYGA AEPHTIAAFL GGAAAQEVIK IITKQFVIFN NTYIYSGMSQ TSATFQL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NAE1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 200mM NaCl.