Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12795-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921569
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NAT1 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NAT1 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 2mM DTT and 10% Glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIEAYLERI GYKKSRNKLD LETLTDILQH QIRAVPFENL NIHCGDAMDL GLEAIFDQVV RRNRGGWCLQ VNHLLYWALT TIGFETTMLG GYVYSTPAKK YSTGMIHLLL QVTIDGRNYI VDAGFGRSYQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF RLTEENGFWY LDQIRREQYI PNEEFLHSDL LEDSKYRKIY SFTLKPRTIE DFESMNTYLQ TSPASVFTSK SFCSLQTPDG VHCLVGFTLT HRRFNYKDNT DLIEFKTLSE EEIEKVLKNI FNISLQRKLV PKHGDRFFTI