Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | NAT1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15931569
|
enQuireBio™
QP12795-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921569
|
enQuireBio™
QP12795-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911569
|
enQuireBio™
QP12795-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAT1 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 2mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIEAYLERI GYKKSRNKLD LETLTDILQH QIRAVPFENL NIHCGDAMDL GLEAIFDQVV RRNRGGWCLQ VNHLLYWALT TIGFETTMLG GYVYSTPAKK YSTGMIHLLL QVTIDGRNYI VDAGFGRSYQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF RLTEENGFWY LDQIRREQYI PNEEFLHSDL LEDSKYRKIY SFTLKPRTIE DFESMNTYLQ TSPASVFTSK SFCSLQTPDG VHCLVGFTLT HRRFNYKDNT DLIEFKTLSE EEIEKVLKNI FNISLQRKLV PKHGDRFFTI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |