Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCK1 Protein
A cDNA sequence encoding the NCK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12801-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901589
  • 181.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NCK1 Protein
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NCK1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA, 50mM NaCl and 20% glycerol.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEEVVVVAK FDYVAQQEQE LDIKKNERLW LLDDSKSWWR VRNSMNKTGF VPSNYVERKN SARKASIVKN LKDTLGIGKV KRKPSVPDSA SPADDSFVDP GERLYDLNMP AYVKFNYMAE REDELSLIKG TKVIVMEKCS DGWWRGSYNG QVGWFPSNYV TEEGDSPLGD HVGSLSEKLA AVVNNLNTGQ VLHVVQALYP FSSSNDEELN FEKGDVMDVIEKPENDPEWW KCRKINGMVG LVPKNYVTVM QNNPLTSGLE PSPPQCDYIR PSLTGKFAGN PWYYGKVTRH QAEMALNERG HEGDFLIRDS ESSPNDFSVS LKAQGKNKHF KVQLKETVYC IGQRKFSTME ELVEHYKKAP IFTSEQGEKL YLVKHLS