Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCL Protein
A cDNA sequence encoding the NCL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | NCL Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15941589
|
enQuireBio™
QP12802-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921589
|
enQuireBio™
QP12802-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931589
|
enQuireBio™
QP12802-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NCL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NCL is supplied in 20mM HEPES pH 7.3, 600mM NaCl, 0.3mM Tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) and 25% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVKLAKAGKN QGDPKKMAPP PKEVEEDSED EEMSEDEEDD SSGEEVVIPQ KKGKKAAATS AKKVVVSPTK KVAVATPAKK AAVTPGKKAA ATPAKKTVTP AKAVTTPGKK GATPGKALVA TPGKKGAAIP AKGAKNGKNA KKEDSDEEED DDSEEDEEDD EDEDEDEDEI EPAAMKAAAA APASEDEDDE DDEDDEDDDD DEEDDSEEEA METTPAKGKK AAKVVPVKAK NVAEDEDEEE DDEDEDDDDD EDDEDDDDED DEEEEEEEEE EPVKEAPGKR KKEMAKQKAA PEAKKQKVEG TEPTTAFNLF VGNLNFNKSA PELKTGISDV FAKNDLAVVD VRIGMTRKFG YVDFESAEDL EKALELTGLK VFGNEIKLEK PKGKDSKKER DARTLLAKNL PYKVTQDELK EVFEDAAEIR LVSKDGKSKG IAYIEFKTEA DAEKTFEEKQ GTEIDGRSIS LYYTGEKGQN QDYRGGKNST WSGESKTLVL SNLSYSATEE TLQEVFEKAT FIKVPQNQNG KSKGYAFIEF ASFEDAKEAL NSCNKREIEG RAIRLELQGP RGSPNARSQP SKTLFVKGLS EDTTEETLKE SFDGSVRARI VTDRETGSSK GFGFVDFNSE EDAKAAKEAM EDGEIDGNKV TLDWAKPKGE GGFGGRGGGR GGFGGRGGGR GGRGGFGGRG RGGFGGRGGF RGGRGGGGDH KPQGKKTKFE | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |