Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCL Protein
A cDNA sequence encoding the NCL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12802-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921589
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NCL Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NCL is supplied in 20mM HEPES pH 7.3, 600mM NaCl, 0.3mM Tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) and 25% glycerol.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
MVKLAKAGKN QGDPKKMAPP PKEVEEDSED EEMSEDEEDD SSGEEVVIPQ KKGKKAAATS AKKVVVSPTK KVAVATPAKK AAVTPGKKAA ATPAKKTVTP AKAVTTPGKK GATPGKALVA TPGKKGAAIP AKGAKNGKNA KKEDSDEEED DDSEEDEEDD EDEDEDEDEI EPAAMKAAAA APASEDEDDE DDEDDEDDDD DEEDDSEEEA METTPAKGKK AAKVVPVKAK NVAEDEDEEE DDEDEDDDDD EDDEDDDDED DEEEEEEEEE EPVKEAPGKR KKEMAKQKAA PEAKKQKVEG TEPTTAFNLF VGNLNFNKSA PELKTGISDV FAKNDLAVVD VRIGMTRKFG YVDFESAEDL EKALELTGLK VFGNEIKLEK PKGKDSKKER DARTLLAKNL PYKVTQDELK EVFEDAAEIR LVSKDGKSKG IAYIEFKTEA DAEKTFEEKQ GTEIDGRSIS LYYTGEKGQN QDYRGGKNST WSGESKTLVL SNLSYSATEE TLQEVFEKAT FIKVPQNQNG KSKGYAFIEF ASFEDAKEAL NSCNKREIEG RAIRLELQGP RGSPNARSQP SKTLFVKGLS EDTTEETLKE SFDGSVRARI VTDRETGSSK GFGFVDFNSE EDAKAAKEAM EDGEIDGNKV TLDWAKPKGE GGFGGRGGGR GGFGGRGGGR GGRGGFGGRG RGGFGGRGGF RGGRGGGGDH KPQGKKTKFE