Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA4 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12811-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921629
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4697
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLRQIIG QAKKHPSLIP LFVFIGTGAT GATLYLLRLA LFNPDVCWDR NNPEPWNKLG PNDQYKFYSV NVDYSKLKKE RPDF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NDUFA4 Protein
Research Use Only
NDUFA4
Human
His
NDUFA4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.