Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFAF2 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFAF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 91942 |
---|---|
Name | NDUFAF2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | NDUFAF2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921639
|
enQuireBio™
QP12814-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901639
|
enQuireBio™
QP12814-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911639
|
enQuireBio™
QP12814-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
91942 | |
Research Use Only | |
NDUFAF2 | |
Human | |
His | |
NDUFAF2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl. |
NDUFAF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGWSQDLFRA LWRSLSREVK EHVGTDQFGN KYYYIPQYKN WRGQTIREKR IVEAANKKEV DYEAGDIPTE WEAWIRRTRK TPPTMEEILK NEKHREEIKI KSQDFYEKEK LLSKETSEEL LPPPVQTQIK GHASAPYFGK EEPSVAPSST GKTFQPGSWM PRDGKSHNQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |