Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS2 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12818-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921649
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4720
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVKNITLN FGPQHPAAHG VLRLVMELSG EMVRKCDPHI GLLHRGTEKL IEYKTYLQAL PYFDRLDYVS MMCNEQAYSL AVEKLLNIRP PPRAQWIRVL FGEITRLLNH IMAVTTHALD LGAMTPFFWL FEEREKMFEF YERVSGARMH AAYIRPGGVH QDLPLGLMDD IYQFSKNFSL RLDELEELLT NNRIWRNRTI DIGVVTAEEA LNYGFSGVML RGSGIQWDLR KTQPYDVYDQ VEFDVPVGSR GDCYDRYLCR VEEMRQSLRI IAQCLNKMPP GEIKVDDAKV SPPKRAEMKT SMESLIHHFK LYTEGYQVPP GATYTAIEAP KGEFGVYLVS DGSSRPYRCK IKAPGFAHLA GLDKMSKGHM LADVVAIIGT QDIVFGEVDR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NDUFS2 Protein
Research Use Only
NDUFS2
Human
His
The NDUFS2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.