Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS6 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12821-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921659
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
4726
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFGVRVSP TGEKVTHTGQ VYDDKDYRRI RFVGRQKEVN ENFAIDLIAE QPVSEVETRV IACDGGGGAL GHPKVYINLD KETKTGTCGY CGLQFRQHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NDUFS6 Protein
Research Use Only
NDUFS6
Human
Untagged
The NDUFS6 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.