Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nectin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_112178.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 81607 |
Name | Nectin-4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16098841
|
enQuireBio™
QP9847-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16038851
|
enQuireBio™
QP9847-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16008851
|
enQuireBio™
QP9847-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16028851
|
enQuireBio™
QP9847-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16048851
|
enQuireBio™
QP9847-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16018851
|
enQuireBio™
QP9847-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_112178.2 | |
Nectin-4 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
81607 | |
Research Use Only | |
PVRL4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GELETSDVVT VVLGQDAKLP CFYRGDSGEQ VGQVAWARVD AGEGAQELAL LHSKYGLHVS PAYEGRVEQP PPPRNPLDGS VLLRNAVQAD EGEYECRVST FPAGSFQARL RLRVLVPPLP SLNPGPALEE GQGLTLAASC TAEGSPAPSV TWDTEVKGTT SSRSFKHSRS AAVTSEFHLV PSRSMNGQPL TCVVSHPGLL QDQRITHILH VSFLAEASVR GLEDQNLWHI GREGAMLKCL SEGQPPPSYN WTRLDGPLPS GVRVDGDTLG FPPLTTEHSG IYVCHVSNEF SSRDSQVTVD VLDPQEDSGK QVDLVSAS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |