Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEK7 Protein
A cDNA sequence encoding the NEK7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | NEK7 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911679
|
enQuireBio™
QP12827-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901679
|
enQuireBio™
QP12827-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991669
|
enQuireBio™
QP12827-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NEK7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NEK7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 0.15M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMDEQSQ GMQGPPVPQF QPQKALRPDM GYNTLANFRI EKKIGRGQFS EVYRAACLLD GVPVALKKVQ IFDLMDAKAR ADCIKEIDLL KQLNHPNVIK YYASFIEDNE LNIVLELADA GDLSRMIKHF KKQKRLIPER TVWKYFVQLC SALEHMHSRR VMHRDIKPAN VFITATGVVK LGDLGLGRFF SSKTTAAHSL VGTPYYMSPE RIHENGYNFK SDIWSLGCLL YEMAALQSPF YGDKMNLYSL CKKIEQCDYP PLPSDHYSEE LRQLVNMCIN PDPEKRPDVT YVYDVAKRMH ACTASS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |