Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NELFE Protein
A cDNA sequence encoding the NELFE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12828-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921679
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
7936
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLVIPPG LSEEEEALQK KFNKLKKKKK ALLALKKQSS SSTTSQGGVK RSLSEQPVMD TATATEQAKQ LVKSGAISAI KAETKNSGFK RSRTLEGKLK DPEKGPVPTF QPFQRSISAD DDLQESSRRP QRKSLYESFV SSSDRLRELG PDGEEAEGPG AGDGPPRSFD WGYEERSGAH SSASPPRSRS RDRSHERNRD RDRDRERDRD RDRDRDRERD RDRDRDRDRD RERDRDRERD RDRDREGPFR RSDSFPERRA PRKGNTLYVY GEDMTPTLLR GAFSPFGNII DLSMDPPRNC AFVTYEKMES ADQAVAELNG TQVESVQLKV NIARKQPMLD AATGKSVWGS LAVQNSPKGC HRDKRTQIVY SDDVYKENLV DGF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NELFE Protein
Research Use Only
NELFE
Human
His
The NELFE solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 5mM DTT.