missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neurexophilin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurexophilin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00 € - 1690.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_009157.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 11249 |
Name | Neurexophilin-2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912848
|
enQuireBio™
QP10093-MA-20UG |
20 μg |
605.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902848
|
enQuireBio™
QP10093-MA-100UG |
100 μg |
1690.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922848
|
enQuireBio™
QP10093-MA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_009157.1 | |
Neurexophilin-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11249 | |
Research Use Only | |
NXPH2 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
KEVVHATEGL DWEDKDAPGT LVGNVVHSRI ISPLRLFVKQ SPVPKPGPMA YADSMENFWD WLANITEIQE PLARTKRRPI VKTGKFKKMF GWGDFHSNIK TVKLNLLITG KIVDHGNGTF SVYFRHNSTG LGNVSVSLVP PSKVVEFEVS PQSTLETKES KSFNCRIEYE KTDRAKKTAL CNFDPSKICY QEQTQSHVSW LCSKPFKVIC IYIAFYSVDY KLVQKVCPDY NYHSETPYLS SG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |