Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NGFR Protein
A cDNA sequence encoding the NGFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12841-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921719
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NGFR Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
KEACPTGLYT HSGECCKACN LGEGVAQPCG ANQTVCEPCL DSVTFSDVVS ATEPCKPCTE CVGLQSMSAP CVEADDAVCR CAYGYYQDET TGRCEACRVC EAGSGLVFSC QDKQNTVCEE CPDGTYSDEA NHVDPCLPCT VCEDTERQLR ECTRWADAEC EEIPGRWITR STPPEGSDST APSTQEPEAP PEQDLIASTV AGVVTTVMGS SQPVVTRGTT DNLEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NGFR protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.