Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NHLH2 Protein
A cDNA sequence encoding the NHLH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12844-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921729
  • 129.74 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NHLH2 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NHLH2 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 5mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMLSPDQ AADSDHPSSA HSDPESLGGT DTKVLGSVSD LEPVEEAEGD GKGGSRAALY PHPQQLSREE KRRRRRATAK YRSAHATRER IRVEAFNLAF AELRKLLPTL PPDKKLSKIE ILRLAICYIS YLNHVLDV