Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIT2 Protein
A cDNA sequence encoding the NIT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | NIT2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911739
|
enQuireBio™
QP12847-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991729
|
enQuireBio™
QP12847-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901739
|
enQuireBio™
QP12847-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NIT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NIT2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 0.1M NaCl, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSFRLA LIQLQISSIK SDNVTRACSF IREAATQGAK IVSLPECFNS PYGAKYFPEY AEKIPGESTQ KLSEVAKECS IYLIGGSIPE EDAGKLYNTC AVFGPDGTLL AKYRKIHLFD IDVPGKITFQ ESKTLSPGDS FSTFDTPYCR VGLGICYDMR FAELAQIYAQ RGCQLLVYPG AFNLTTGPAH WELLQRSRAV DNQVYVATAS PARDDKASYV AWGHSTVVNP WGEVLAKAGT EEAIVYSDID LKKLAEIRQQ IPVFRQKRSD LYAVEMKKP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |