Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-specific lipid-transfer Protein
Artikelnummer. 16084830
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16084830 100 μg 100 Mikrogramm
16094830 10 μg 10 Mikrogramm
16034840 50 μg 50 Mikrogramm
16014840 200 μg 200 Mikrogramm
16024840 500 μg 500 Mikrogramm
16004840 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16084830 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP6653ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-specific lipid-transfer protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001007099.1
Gen-ID (Entrez) 6342
Name Non-specific lipid-transfer Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SCP2
Proteinlänge Full Length of Isoform SCP2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MGFPEAASSF RTHQIEAVPT SSASDGFKAN LVFKEIEKKL EEEGEQFVKK IGGIFAFKVK DGPGGKEATW VVDVKNGKGS VLPNSDKKAD CTITMADSDF LALMTGKMNP QSAFFQGKLK ITGNMGLAMK LQNLQLQPGN AKL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.