Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPL Protein
A cDNA sequence encoding the NPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | NPL Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901809
|
enQuireBio™
QP12870-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991799
|
enQuireBio™
QP12870-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15981799
|
enQuireBio™
QP12870-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NPL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NPL protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAFPKKKLQG LVAATITPMT ENGEINFSVI GQYVDYLVKE QGVKNIFVNG TTGEGLSLSV SERRQVAEEW VTKGKDKLDQ VIIHVGALSL KESQELAQHA AEIGADGIAV IAPFFLKPWT KDILINFLKE VAAAAPALPF YYYHIPALTG VKIRAEELLD GILDKIPTFQ GLKFSDTDLL DFGQCVDQNR QQQFAFLFGV DEQLLSALVM GATGAVGSTY NYLGKKTNQM LEAFEQKDFS LALNYQFCIQ RFINFVVKLG FGVSQTKAIM TLVSGIPMGP PRLPLQKASR EFTDSAEAKL KSLDFLSFTD LKDGNLEAGS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |