missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human NPY5R GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. p-200051944 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18388498 10 μg 10 Mikrogramm
18358608 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18388498 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00004889P0110ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4889
Molekulargewicht 74.69 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias neuropeptide Y receptor type 5, neuropeptide Y receptor Y5, NPYR5NPY5-R, NPY-Y5 receptor, NPYY5-R, Y5 receptor
Gensymbol NPY5R
Forschungskategorie GPCR
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein NPY5R
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.