missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NRAS Protein

A cDNA sequence encoding the NRAS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00 € - 7875.00 €

Spezifikation

Name NRAS Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12877-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15991819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12877-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15901829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12877-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NRAS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The NRAS protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 100mM NaCl, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MTEYKLVVVG AGGVGKSALT IQLIQNHFVD EYDPTIEDSY RKQVVIDGET CLLDILDTAG QEEYSAMRDQ YMRTGEGFLC VFAINNSKSF ADINLYREQI KRVKDSDDVP MVLVGNKCDL PTRTVDTKQA HELAKSYGIP FIETSAKTRQ GVEDAFYTLV REIRQYRMKK LNSSDDGTQG CMGLPC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen