Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT9 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | NUDT9 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15941919
|
enQuireBio™
QP12908-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931919
|
enQuireBio™
QP12908-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921919
|
enQuireBio™
QP12908-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NUDT9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NUDT9 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNTNVMSGSN GSKENSHNKA RTSPYPGSKV ERSQVPNEKV GWLVEWQDYK PVEYTAVSVL AGPRWADPQI SESNFSPKFN EKDGHVERKS KNGLYEIENG RPRNPAGRTG LVGRGLLGRW GPNHAADPII TRWKRDSSGN KIMHPVSGKH ILQFVAIKRK DCGEWAIPGG MVDPGEKISA TLKREFGEEA LNSLQKTSAE KREIEEKLHK LFSQDHLVIY KGYVDDPRNT DNAWMETEAV NYHDETGEIM DNLMLEAGDD AGKVKWVDIN DKLKLYASHS QFIKLVAEKR DAHWSEDSEA DCHAL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |