Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT9 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12908-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921919
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NUDT9 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNTNVMSGSN GSKENSHNKA RTSPYPGSKV ERSQVPNEKV GWLVEWQDYK PVEYTAVSVL AGPRWADPQI SESNFSPKFN EKDGHVERKS KNGLYEIENG RPRNPAGRTG LVGRGLLGRW GPNHAADPII TRWKRDSSGN KIMHPVSGKH ILQFVAIKRK DCGEWAIPGG MVDPGEKISA TLKREFGEEA LNSLQKTSAE KREIEEKLHK LFSQDHLVIY KGYVDDPRNT DNAWMETEAV NYHDETGEIM DNLMLEAGDD AGKVKWVDIN DKLKLYASHS QFIKLVAEKR DAHWSEDSEA DCHAL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NUDT9 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl.