Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NXT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NXT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name NXT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12913-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15901939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12913-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15911939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12913-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NXT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NXT1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASVDFKTYV DQACRAAEEF VNVYYTTMDK RRRLLSRLYM GTATLVWNGN AVSGQESLSE FFEMLPSSEF QISVVDCQPV HDEATPSQTT VLVVICGSVK FEGNKQRDFN QNFILTAQAS PSNTVWKIAS DCFRFQDWAS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.