Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5367-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925999
  • 4515.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001306037.1
Oncostatin M / OSM Protein
Research Use Only
OSM
Recombinant Protein
E. coli
MAAIGSCSKE . YRVLLGQLQ K. QTDLMQDT SR. LLDPYIR IQG. LDVPKL REHC. RERPG AFPSE. ETLR GLGRRG. FLQ TLNATLGCVL HRLADLE. QR LPKAQDLE. R SGLNIEDLE.  KLQMARPNIL . GLRNNIYCM A. QLLDNSDT AE. PTKAGRG ASQ. PPTPTP ASDA. FQRKL EGCRFLHGYH RFMHS. VGRV FSKWGE. SPN RSRRHSP. HQ ALRKGVRR
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
5008
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
TF-1 cell proliferation was significantly induced by less than 4 ng/ml of Human Oncostatin M / OSM (minimum activity of at least 2.5 x 10^5 units/mg).
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5