Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OPTC Protein
A cDNA sequence encoding the OPTC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name OPTC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15901989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12929-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15991979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12929-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15981979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12929-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
OPTC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OPTC protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASLPRKE RKRREEQMPR EGDSFEVLPL RNDVLNPDNY GEVIDLSNYE ELTDYGDQLP EVKVTSLAPA TSISPAKSTT APGTPSSNPT MTRPTTAGLL LSSQPNHGLP TCLVCVCLGS SVYCDDIDLE DIPPLPRRTA YLYARFNRIS RIRAEDFKGL TKLKRIDLSN NLISSIDNDA FRLLHALQDL ILPENQLEAL PVLPSGIEFL DVRLNRLQSS GIQPAAFRAM EKLQFLYLSD NLLDSIPGPL PLSLRSVHLQ NNLIETMQRD VFCDPEEHKH TRRQLEDIRL DGNPINLSLF PSAYFCLPRL PIGRFT
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.