missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human OPTC Protein

A cDNA sequence encoding the OPTC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12929-5ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901989

  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

OPTC Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASLPRKE RKRREEQMPR EGDSFEVLPL RNDVLNPDNY GEVIDLSNYE ELTDYGDQLP EVKVTSLAPA TSISPAKSTT APGTPSSNPT MTRPTTAGLL LSSQPNHGLP TCLVCVCLGS SVYCDDIDLE DIPPLPRRTA YLYARFNRIS RIRAEDFKGL TKLKRIDLSN NLISSIDNDA FRLLHALQDL ILPENQLEAL PVLPSGIEFL DVRLNRLQSS GIQPAAFRAM EKLQFLYLSD NLLDSIPGPL PLSLRSVHLQ NNLIETMQRD VFCDPEEHKH TRRQLEDIRL DGNPINLSLF PSAYFCLPRL PIGRFT
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OPTC protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote