Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Orexin receptor type 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Orexin receptor type 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001517.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3062 |
Name | Orexin receptor type 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097761
|
enQuireBio™
QP9175-YE-100UG |
100 μg |
920.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037771
|
enQuireBio™
QP9175-YE-500UG |
500 μg |
2650.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16007771
|
enQuireBio™
QP9175-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16027771
|
enQuireBio™
QP9175-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047771
|
enQuireBio™
QP9175-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16017771
|
enQuireBio™
QP9175-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001517.2 | |
Orexin receptor type 2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3062 | |
Research Use Only | |
HCRTR2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSGTKLEDSP PCRNWSSASE LNETQEPFLN PTDYDDEEFL RYLWREYLHP KEYEWVLIAG YIIVFVVALI GNVLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |