Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OSTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the OSTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2725.00 €
Spezifikation
Name OSTF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15922009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12936-10UG
10 μg
137.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15942009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12936-50UG
50 μg
212.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15932009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12936-1MG
1 mg
2725.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
OSTF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OSTF1 protein (1 mg/ml) solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 0.5mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSKPPPKPVK PGEGGQVKVF RALYTFEPRT PDELYFEEGD IIYITDMSDT NWWKGTSKGR TGLIPSNYVA EQAESIDNPL HEAAKRGNLS WLRECLDNRV GVNGLDKAGS TALYWACHGG HKDIVEMLFT QPNIELNQQN KLGDTALHAA AWKGYADIVQ LFLAKGARTD LRNIEKKLAF DMATNAACAS LLKKKQGTDA VRTLSNAEDY LDDEDSDLEH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.