Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OTUB1 / OTB1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OTUB1 / OTB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8451-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044691
Menge Preis
1 434.28 € / 100 Mikrogramm
6 408.22 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_060140.2
OTUB1 / OTB1 Protein
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
55611
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
OTUB1
Recombinant Protein
E. coli
AAEEPQQQKQ EPLGSDSEGV NCLAYDEAIM AQQDRIQQEI AVQNPLVSER LELSVLYKEY AEDDNIYQQK IKDLHKKYSY IRKTRPDGNC FYRAFGFSHL EALLDDSKEL QRFKAVSAKS KEDLVSQGFT EFTIEDFHNT FMDLIEQVEK QTSVADLLAS FNDQSTSDYL VVYLRLLTSG YLQRESKFFE HFIEGGRTVK