Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p38 delta / MAPK13 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p38 delta / MAPK13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6339-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042590
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002745.1
p38 delta / MAPK13 Protein
Research Use Only
MAPK13
Recombinant Protein
E. coli
MSLIRKKGFY KQDVNKTAWE LPKTYVSPTH VGSGAYGSVC SAIDKRSGEK VAIKKLSRPF QSEIFAKRAY RELLLLKHMQ HENVIGLLDV FTPASSLRNF YDFYLVMPFM QTDLQKIMGM EFSEEKIQYL VYQMLKGLKY IHSAGVVHRD LKPGNLAVNE DCELKILDFG LARHADAEMT GYVVTRWYRA PEVILSWMHY NQTVDIWSVG CIMAEMLTGK TLFKGKDYLD QLTQILKVTG VPGTEFVQKL NDKAAKSYIQ SLPQTPRKDF TQLFPRASPQ AADLLEKMLE LDVDKRLTAA QALTHPFFEP FRDPEEETEA QQPFDDSLEH EKLTVDEWKQ HIYKEIVNFS PIARKDSRRR SGMKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5603
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol