Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p59-Fyn Protein
A cDNA sequence encoding the p59-Fyn was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00 € - 745.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 2534 |
---|---|
Name | p59-Fyn Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | FYN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922049
|
enQuireBio™
QP12949-2UG |
2 μg |
276.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932049
|
enQuireBio™
QP12949-5UG |
5 μg |
414.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912049
|
enQuireBio™
QP12949-10UG |
10 μg |
745.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
2534 | |
Research Use Only | |
FYN | |
Human | |
GST | |
p59-Fyn in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
p59-Fyn Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGCVQCKDKE ATKLTEERDG SLNQSSGYRY GTDPTPQHYP SFGVTSIPNY NNFHAAGGQG LTVFGGVNSS SHTGTLRTRG GTGVTLFVAL YDYEARTEDD LSFHKGEKFQ ILNSSEGDWW EARSLTTGET GYIPSNYVAP VDSIQAEEWY FGKLGRKDAE RQLLSFGNPR GTFLIRESET TKGAYSLSIR DWDDMKGDHV KHYKIRKLDN GGYYITTRAQ FETLQQLVQH YSERAAGLCC RLVVPCHKGM PRLTDLSVKT KDVWEIPRES LQLIKRLGNG QFGEVWMGTW NGNTKVAIKT LKPGTMSPES FLEEAQIMKK LKHDKLVQLY AVVSEEPIYI VTEYMNKGSL LDFLKDGEGR ALKLPNLVDM AAQVAAGMAY IERMNYIHRD LRSANILVGN GLICKIADFG LARLIEDNEY TARQGAKFPI KWTAPEAALY GRFTIKSDVW SFGILLTELV TKGRVPYPGM NNREVLEQVE RGYRMPCPQD CPISLHELMI HCWKKDPEER PTFEYLQSFL EDYFTATEPQ YQPGENL |