Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the PAIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Name | PAIP2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942069
|
enQuireBio™
QP12956-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932069
|
enQuireBio™
QP12956-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922069
|
enQuireBio™
QP12956-1MG |
1 mg |
3420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PAIP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PAIP2 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKDPSRSSTS PSIINEDVII NGHSHEDDNP FAEYMWMENE EEFNRQIEEE LWEEEFIERC FQEMLEEEEE HEWFIPARDL PQTMDQIQDQ FNDLVISDGS SLEDLVVKSN LNPNAKEFVP GVKYGNI | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |