Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAIP2 Protein
A cDNA sequence encoding the PAIP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12956-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922069
  • 3420.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PAIP2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKDPSRSSTS PSIINEDVII NGHSHEDDNP FAEYMWMENE EEFNRQIEEE LWEEEFIERC FQEMLEEEEE HEWFIPARDL PQTMDQIQDQ FNDLVISDGS SLEDLVVKSN LNPNAKEFVP GVKYGNI
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PAIP2 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 10% Glycerol.