Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAPSS1 Protein
A cDNA sequence encoding the PAPSS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | PAPSS1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902079
|
enQuireBio™
QP12958-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992069
|
enQuireBio™
QP12958-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15982069
|
enQuireBio™
QP12958-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PAPSS1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PAPSS1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRATNV TYQAHHVSRN KRGQVVGTRG GFRGCTVWLT GLSGAGKTTV SMALEEYLVC HGIPCYTLDG DNIRQGLNKN LGFSPEDREE NVRRIAEVAK LFADAGLVCI TSFISPYTQD RNNARQIHEG ASLPFFEVFV DAPLHVCEQR DVKGLYKKAR AGEIKGFTGI DSEYEKPEAP ELVLKTDSCD VNDCVQQVVE LLQERDIVPV DASYEVKELY VPENKLHLAK TDAETLPALK INKVDMQWVQ VLAEGWATPL NGFMREREYL QCLHFDCLLD GGVINLSVPI VLTATHEDKE RLDGCTAFAL MYEGRRVAIL RNPEFFEHRK EERCARQWGT TCKNHPYIKM VMEQGDWLIG GDLQVLDRVY WNDGLDQYRL TPTELKQKFK DMNADAVFAF QLRNPVHNGH ALLMQDTHKQ LLERGYRRPV LLLHPLGGWT KDDDVPLMWR MKQHAAVLEE GVLNPETTVV AIFPSPMMYA GPTEVQWHCR ARMVAGANFY IVGRDPAGMP HPETGKDLYE PSHGAKVLTM APGLITLEIV PFRVAAYNKK KKRMDYYDSE HHEDFEFISG TRMRKLAREG QKPPEGFMAP KAWTVLTEYY KSLEKA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |