Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAX8 Protein
A cDNA sequence encoding the PAX8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | PAX8 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932109
|
enQuireBio™
QP12969-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912109
|
enQuireBio™
QP12969-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922109
|
enQuireBio™
QP12969-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PAX8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PAX8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPHNSIR SGHGGLNQLG GAFVNGRPLP EVVRQRIVDL AHQGVRPCDI SRQLRVSHGC VSKILGRYYE TGSIRPGVIG GSKPKVATPK VVEKIGDYKR QNPTMFAWEI RDRLLAEGVC DNDTVPSVSS INRIIRTKVQ QPFNLPMDSC VATKSLSPGH TLIPSSAVTP PESPQSDSLG STYSINGLLG IAQPGSDKRK MDDSDQDSCR LSIDSQSSSS GPRKHLRTDA FSQHHLEPLE CPFERQHYPE AYASPSHTKG EQEVNTLAMP MATPPTPPTA RPGASPTPAC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |