Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAX8 Protein
A cDNA sequence encoding the PAX8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12969-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922109
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PAX8 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PAX8 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPHNSIR SGHGGLNQLG GAFVNGRPLP EVVRQRIVDL AHQGVRPCDI SRQLRVSHGC VSKILGRYYE TGSIRPGVIG GSKPKVATPK VVEKIGDYKR QNPTMFAWEI RDRLLAEGVC DNDTVPSVSS INRIIRTKVQ QPFNLPMDSC VATKSLSPGH TLIPSSAVTP PESPQSDSLG STYSINGLLG IAQPGSDKRK MDDSDQDSCR LSIDSQSSSS GPRKHLRTDA FSQHHLEPLE CPFERQHYPE AYASPSHTKG EQEVNTLAMP MATPPTPPTA RPGASPTPAC