Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PBEF / Visfatin / NAMPT Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005737.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10135 |
Name | PBEF / Visfatin / NAMPT Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15955979
|
enQuireBio™
QP5362-5UG |
5 μg |
112.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935979
|
enQuireBio™
QP5362-25UG |
25 μg |
263.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915979
|
enQuireBio™
QP5362-100UG |
100 μg |
655.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15945979
|
enQuireBio™
QP5362-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925979
|
enQuireBio™
QP5362-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_005737.1 | |
PBEF / Visfatin / NAMPT Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human PBEF / Visfatin / NAMPT induces IL-6 production in human PBMCs as detected via ELISA (typical ED50 is 100 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
10135 | |
Research Use Only | |
NAMPT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPPNTSKVYS YFECREKKTE NSKLRKVKYE ETVFYGLQYI LNKYLKGKVV TKEKIQEAKD VYKEHFQDDV FNEKGWNYIL EKYDGHLPIE IKAVPEGFVI PRGNVLFTVE NTDPECYWLT NWIETILVQS WYPITVATNS REQKKILAKY LLETSGNLDG LEYKLHDFGY RGVSSQETAG IGASAHLVNF KGTDTVAGLA LIKKYYGTKD PVPGYSVPAA EHSTITAWGK DHEKDAFEHI VTQFSSVPVS VVSDSYDIYN ACEKIWGEDL RHLIVSRSTQ APLIIRPDSG NPLDTVLKVL EILGKKFPVT ENSKGYKLLP PYLRVIQGDG VDINTLQEIV EGMKQKMWSI ENIAFGSGGG LLQKLTRDLL NCSFKCSYVV TNGLGINVFK DPVADPNKRS KKGRLSLHRT PAGNFVTLEE GKGDLEEYGQ DLLHTVFKNG KVTKSYSFDE IRKNAQLNIE LEAAHH | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |