Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PBEF / Visfatin / NAMPT Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5362-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925979
  • 4240.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_005737.1
PBEF / Visfatin / NAMPT Protein
Research Use Only
NAMPT
Recombinant Protein
E. coli
MPPNTSKVYS YFECREKKTE NSKLRKVKYE ETVFYGLQYI LNKYLKGKVV TKEKIQEAKD VYKEHFQDDV FNEKGWNYIL EKYDGHLPIE IKAVPEGFVI PRGNVLFTVE NTDPECYWLT NWIETILVQS WYPITVATNS REQKKILAKY LLETSGNLDG LEYKLHDFGY RGVSSQETAG IGASAHLVNF KGTDTVAGLA LIKKYYGTKD PVPGYSVPAA EHSTITAWGK DHEKDAFEHI VTQFSSVPVS VVSDSYDIYN ACEKIWGEDL RHLIVSRSTQ APLIIRPDSG NPLDTVLKVL EILGKKFPVT ENSKGYKLLP PYLRVIQGDG VDINTLQEIV EGMKQKMWSI ENIAFGSGGG LLQKLTRDLL NCSFKCSYVV TNGLGINVFK DPVADPNKRS KKGRLSLHRT PAGNFVTLEE GKGDLEEYGQ DLLHTVFKNG KVTKSYSFDE IRKNAQLNIE LEAAHH
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
10135
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human PBEF / Visfatin / NAMPT induces IL-6 production in human PBMCs as detected via ELISA (typical ED50 is 100 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA