Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PCK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6469-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043520
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002582.3
PCK1 Protein
Research Use Only
PCK1
Recombinant Protein
E. coli
MPPQLQNGLN LSAKVVQGSL DSLPQAVREF LENNAELCQP DHIHICDGSE EENGRLLGQM EEEGILRRLK KYDNCWLALT DPRDVARIES KTVIVTQEQR DTVPIPKTGL SQLGRWMSEE DFEKAFNARF PGCMKGRTMY VIPFSMGPLG SPLSKIGIEL TDSPYVVASM RIMTRMGTPV LEAVGDGEFV KCLHSVGCPL PLQKPLVNNW PCNPELTLIA HLPDRREIIS FGSGYGGNSL LGKKCFALRM ASRLAKEEGW LAEHMLILGI TNPEGEKKYL AAAFPSACGK TNLAMMNPSL PGWKVECVGD DIAWMKFDAQ GHLRAINPEN GFFGVAPGTS VKTNPNAIKT IQKNTIFTNV AETSDGGVYW EGIDEPLASG VTITSWKNKE WSSEDGEPCA HPNSRFCTPA SQCPIIDAAW ESPEGVPIEG IIFGGRRPAG VPLVYEALSW QHGVFVGAAM RSEATAAAEH KGKIIMHDPF AMRPFFGYNF GKYLAHWLSM AQHPAAKLPK IFHVNWFRKD KEGKFLWPGF GENSRVLEWM FNRIDGKAST KLTPIGYIPK EDALNLKGLG HINMMELFSI SKEFWEKEVE DIEKYLEDQV NADLPCEIER EILALKQRIS QM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5105
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol