Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PCOLCE Protein
A cDNA sequence encoding the PCOLCE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12979-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922139
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PCOLCE Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQTPNYTR PVFLCGGDVK GESGYVASEG FPNLYPPNKE CIWTITVPEG QTVSLSFRVF DLELHPACRY DALEVFAGSG TSGQRLGRFC GTFRPAPLVA PGNQVTLRMT TDEGTGGRGF LLWYSGRATS GTEHQFCGGR LEKAQGTLTT PNWPESDYPP GISCSWHIIA PPDQVIALTF EKFDLEPDTY CRYDSVSVFN GAVSDDSRRL GKFCGDAVPG SISSEGNELL VQFVSDLSVT ADGFSASYKT LPRGTAKEGQ GPGPKRGTEP KVKLPPKSQP PEKTEESPSA PDAPTCPKQC RRTGTLQSNF CASSLVVTAT VKSMVREPGE GLAVTVSLIG AYKTGGLDLP SPPTGASLKF YVPCKQCPPM KKGVSYLLMG QVEENRGPVL PPESFVVLHR PNQDQILTNL SKRKCPSQPV RAAASQD
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PCOLCE protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.