Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCD1LG2 Protein
A cDNA sequence encoding the PDCD1LG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12985-HIS-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922159
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PDCD1LG2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLFTVTVP KELYIIEHGS NVTLECNFDT GSHVNLGAIT ASLQKVENDT SPHRERATLL EEQLPLGKAS FHIPQVQVRD EGQYQCIIIY GVAWDYKYLT LKVKASYRKI NTHILKVPET DEVELTCQAT GYPLAEVSWP NVSVPANTSH SRTPEGLYQV TSVLRLKPPP GRNFSCVFWN THVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PDCD1LG2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.