Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDCL Protein
A cDNA sequence encoding the PDCL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12988-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922169
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5082
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PDCL
Human
His
The PDCL solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
PDCL Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTTLDD KLLGEKLQYY YSSSEDEDSD HEDKDRGRCA PASSSVPAEA ELAGEGISVN TGPKGVINDW RRFKQLETEQ REEQCREMER LIKKLSMTCR SHLDEEEEQQ KQKDLQEKIS GKMTLKEFAI MNEDQDDEEF LQQYRKQRME EMRQQLHKGP QFKQVFEISS GEGFLDMIDK EQKSIVIMVH IYEDGIPGTE AMNGCMICLA AEYPAVKFCK VKSSVIGASS QFTRNALPAL LIYKGGELIG NFVRVTDQLG DDFFAVDLEA FLQEFGLLPE KEVLVLTSVR NSATCHSEDS DLEID